包装
pkg of 1
メーカー/製品名
Corning 432088
L × W × H
21.0 cm × 14.3 cm × 7.0 cm, Internal Dimensions
26.5 cm × 20.0 cm × 7.0 cm, External Dimensions
色
green
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For use with CoolBox XT and CoolBox 2XT to extend the height when using tall tube modules. The collar is magnetized and easily adheres to the unit base.
法的情報
CoolBox is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)