物質
red cap
round bottom tube (self-standing)
round polypropylene
詳細
internal thread, self-standing
無菌性
sterile
包装
pack of 50 ea
case of 500 ea
メーカー/製品名
Corning 431420
パラメーター
-196 °C min. temp.
テクニック
cryopreservation: suitable
キャップ直径
0.47 in.
キャパシティ
2 mL
チューブ外径
0.50 in.
色
natural
フィッティング
cap (Internal Thread)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The Corning cryogenic vials have a 2 mL capacity with round bottom, and have a self-standing design. The black graduations and larger marking spots provide easier filling and sample identification.
- Withstand temperatures to -196 °C
- Silicone washer for a secure seal
- Special base design allows vials to be locked into cryogenic rack and tray for single-handed manipulation
- Sterilized by gamma radiation
- Certified nonpyrogenic and DNase/RNase-free
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)