Merck
CLS431339
Corning® ベントキャップ、プラスチック製細胞培養三角フラス
48mm polypropylene cap, vented, for 2L Plastic Erlenmeyer Flask, sterile, 24/cs
別名:
Corning 三角フラスコ, プラスチック製三角フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
物質
orange polypropylene cap (threaded cap)
polypropylene
詳細
for 2L erlenmeyer flasks
無菌性
sterile
特徴
disposable
vented cap has 0.2μm pore nonwettable (hydrophobic) membrane
包装
pack of 1
case of 24
メーカー/製品名
Corning 431339
ネック直径
48 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • ネジが切られたキャップ
  • ベントされたキャップには孔径0.2 μmの非湿潤性(疎水性)膜が付いています
  • 最小限の汚染リスクにおいてガス交換ができます。
  • ガンマ線照射により滅菌済み
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.