物質
natural tip
polypropylene
詳細
Starter Kit
無菌性
non-sterile
特徴
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduated
Tip format: 96 tips/rack
Tip shape: round
包装
rack of 96
メーカー/製品名
Corning 4130
容量範囲
0.1-10 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning® DeckWorks™再充填スターターキット
DeckWorksスターターキットには、標準チップと空の丁番付きラックが付いたDeckWorks再充填システム1個が含まれています。10個の空のラックには10 uL、200 uL、および300 uLの容量のチップが、8個の空のラックには1000 uLの容量のチップがそれぞれ付属します。
このシステムは、貯蔵スペースを最大化して、プラスチック材料の製造と廃棄を減少させるのに役立つように設計されています。丁番付きラックとこのシステムの再充填デッキのいずれも、リサイクルされたプラスチックで製造されています。
ピペットチップは制御された成型環境で製造されており、すべての容量のチップに対して確度と精度を保証しています。
医療グレードの樹脂と優れた製造技術によって、以下を完全に証明します。
DeckWorksスターターキットには、標準チップと空の丁番付きラックが付いたDeckWorks再充填システム1個が含まれています。10個の空のラックには10 uL、200 uL、および300 uLの容量のチップが、8個の空のラックには1000 uLの容量のチップがそれぞれ付属します。
このシステムは、貯蔵スペースを最大化して、プラスチック材料の製造と廃棄を減少させるのに役立つように設計されています。丁番付きラックとこのシステムの再充填デッキのいずれも、リサイクルされたプラスチックで製造されています。
ピペットチップは制御された成型環境で製造されており、すべての容量のチップに対して確度と精度を保証しています。
医療グレードの樹脂と優れた製造技術によって、以下を完全に証明します。
- 非発熱性
- ヒトDNA不含
- RNase/DNase不含
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
DeckWorks is a trademark of Corning, Inc.