Merck
CLS3973XX1
Corning® Synthemax®-T 表面75 cm2フラスコ
rectangular canted neck cell culture flask with vented cap, sterile
別名:
組織培養フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
物質
canted neck
polystyrene
無菌性
sterile
特徴
closure type Vented cap
graduations
60 mL (maximum)
メーカー/製品名
Corning 3973XX1
包装
pkg of pk of 12ea
キャパシティ
60 mL
表面積
75 cm2
適合性
suitable for (stem cell proliferation and differentiation)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning Synthemax細胞培養表面は、幹細胞の増殖、分化を促進するため、ポリスチレンとの結合に活性型のペプチドアクリル酸を用いています。
Corning Synthemax細胞培養表面は、マルチウェルプレートやフラスコ上にコートした独自の合成表面で、自然状態に似た細胞生育環境を作ります。この表面は、未分化状態の幹細胞の増殖を支持し、分化を方向づけて特殊細胞型にすることができます。
  • Synthemax細胞培養表面を用いたマルチプルウェルプレート
  • 独自の合成表面により、自然状態に似た細胞生育環境を実現
  • 未分化の幹細胞増殖を支持
  • 表面をそのまま使用可能
  • 透明なバージンポリスチレンを材質として採用
  • ロット間の一貫性について品質検査済み
  • 使用時の推奨容量は0.2~0.3 mL/cm2
  • 個別包装
  • ガンマ線照射により滅菌済み(SAL 10-6)
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Synthemax is a registered trademark of Corning, Inc.