Merck
CLS3895
Corning® NBS 1536ウェルプレート、フタなし
1536 well plate, polystyrene, NBS surface, non-sterile, 50/cs
別名:
1536ウェルプレート, 1536ウェルマイクロタイタープレート, 1536ウェルマイクロプレート, 1536ウェル組織培養処理プレート, 1536マルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
物質
black polystyrene plate
flat bottom wells clear
polystyrene
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
skirt
plate format: 1536 well standard
包装
pack of 10
case of 50 ×
メーカー/製品名
Corning 3895
サイズ
1536 wells
ウェル容積
12.5 μL
ウェル有効容積
8 μL
clear
適合性
suitable for (fluorescent homogeneous assays)
結合型
NBS (non-binding surface)
詳細
Corning®NBS 1536ウェルプレート、フタなし
  • 蛍光ホモジニアスアッセイ用の設計
  • 標準的なリーダーや自動化に適合
  • バーコード化に適合
  • 競合他社のプレートより優れた性能:低いCV、高いS/N比、および低いバックグラウンド蛍光
  • 非結合表面(NBS)が非特異的結合を減少させ、S/N比を向上させることができます。
  • 使用時の推奨容量は10 μL以下
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
NBS is a trademark of Corning, Inc.