Merck
CLS3732
Corning® CellSTACK®アクセサリー
universal cap, diam. 33 mm, sterile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122104
NACRES:
NB.13
物質
screw top orange high-density polyethylene cap
無菌性
sterile
包装
pack of 4 ea
メーカー/製品名
Corning 3732
直径
33 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 33 mm polyethylene threaded cap
  • Vented overcap has 0.2 μm PTFE membrane sealed into the peelable foil cover
  • Sterilized by gamma irradiation
  • Double bagged
注入、通気、スタッキング、操作が行えます。
法的情報
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.