CLS3570BC
Corning® 384 well microplate, low volume
Tissue Culture (TC)-treated surface, white polystyrene, flat bottom white, sterile, with generic barcode, lid, pack of 10
別名:
384ウェルバーコード付プレート, 384ウェルプレート, 384ウェルプレート、バーコード付き, 384ウェルマイクロタイタープレート, 384ウェルマイクロプレート, 384マルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.24
おすすめの製品
物質
flat bottom white
square white wells
white bottom
white polystyrene
無菌性
sterile
特徴
lid
skirt
with generic barcode
包装
pack of 10
メーカー/製品名
Corning 3570BC
サイズ
384 wells
ウェル容積
112 μL
ウェル
384 wells
有効容積
20-80 μL
適合性
suitable for (cell cuture)
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)