Merck
CLS3564
Corning® 3Lプラスチック製スピナーフラスコ用ディスポーザブルGL45無菌トランスファーキャップ、1/8インチディップチューブ、0.2 µmベントフィルター、雄型ルアーロック、滅菌済み
aseptic transfer cap for 3 L plastic spinner flasks, 1/8" dip tube, 0.2 μm vent, male luer lock, sterile, 2/cs
別名:
Corning® ディスポーザブル無菌トランスファーキャップ、 GL45 プラスチック製スピナーフラスコ用
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
物質
polyethylene cap (filling cap)
polystyrene
無菌性
sterile
特徴
disposable
thread finish: 45 GL
包装
pack of 1
case of 2
メーカー/製品名
Corning 3564
orange cap
詳細
このディスポーザブルCorning®スピナーフラスコ無菌トランスファーキャップは、培地や細胞を加えたり除去したりする際に、コンタミネーションを低減するとともに、細胞培養操作の生産性を向上させます。無菌トランスファーキャップは滅菌済み(SAL 10-6)で、二重に個別包装されており、容量500 mLのサイドアーム付きCorningディスポーザブルスピナーフラスコ(カタログ番号CLS3563)に適合します。
  • キャップは高密度ポリエチレン製、オートクレーブ非推奨。
  • ベントポートの先端には、径25 mmの通気フィルター、孔径0.2 μmのPVDFメンブレンと突起付きフィッティングが付属。
  • 液体トランスファーポートには、フラスコの底に届く角度にした丈夫なポリプロピレンディップチューブを備えた内側の終端があり、また外側には、メスルアーシーリングキャップで密閉されたオスルアーロック(MLL)コネクターに、内径1/8インチ(3.2 mm)、外径1/4インチのC-Flex®チューブの末端が付属。
法的情報
C-Flex is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.