Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
CLS356258
Corning® Matrigel® Matrix -3D Microplate
well size 384 wells, clear white wells, lid, Phenol Red-Free
別名:
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122102
NACRES:
NB.13
物質
clear white wells
無菌性
sterile
特徴
lid
包装
pkg of 1 ea (Individually wrapped)
メーカー/製品名
Corning 356258
サイズ
384 well
ウェルサイズ
384 wells
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Cell culture
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Matrigel is a registered trademark of Corning, Inc.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CLS356258:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)