CLS356241
Corning® PureCoat™ Fibronectin Peptide Multiwell Plate
well size 24 wells, clear wells, lid, sterile
別名:
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(2)
About This Item
UNSPSCコード:
41122102
NACRES:
NB.13
物質:
clear wells
ウェルサイズ:
24 wells
無菌性:
sterile
結合型:
Tissue Culture (TC)-treated surface
特徴:
lid
おすすめの製品
物質
clear wells
無菌性
sterile
特徴
lid
包装
pkg of 10 ea (Individually wrapped)
メーカー/製品名
Corning 356241
ウェルサイズ
24 wells
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Cell culture
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PureCoat is a trademark of Corning, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CLS356241:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)