Merck
CLS3209
Corning® Costar® マイクロ遠心チューブ、スナップキャップ付き
0.65 mL snap cap microcentrifuge tube, polypropylene, non-sterile, assorted colors, 1000/cs
別名:
マイクロ遠心チューブ, マイクロ遠心チューブ(スナップキャップ付), 遠心用チューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.11
物質
conical bottom tube
polypropylene cap
polypropylene tube
無菌性
non-sterile
特徴
RCF 17,000 × g
RNase and DNase free
autoclavable
disposable
graduations
self-standing: no (style: (conical bottom))
包装
case of 1000
pack of 200
メーカー/製品名
Corning 3209
パラメーター
17000 × g max. RCF
キャップ直径
0.277 in.
キャパシティ
0.65 mL
チューブ外径
.400 in.
assorted colors
rainbow
フィッティング
cap (push fit)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
スナップキャップ付きCorning®Costar®マイクロ遠心チューブはポリプロピレン製であり、RNase/DNase不含を試験済みです。
  • 未滅菌で提供、オートクレーブ可能
  • 外面に目盛りと容易に試料を識別するための書き込みスペース(つや消し)
  • 確動シール設計により繰り返して開閉可能
  • キャップの表面は平坦でラベルの貼付が容易
  • 最大RCF耐力:17,000×g
  • 多色パックには、青、緑、黄、赤、オレンジのチューブが1袋ずつ入っています。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.