Merck
CLS3000
Corning® Costar® cell culture flasks
225 cm2 rectangular canted neck cell culture flask w/ phenolic-style cap, PS, TC-treated, sterile, 24/cs
別名:
細胞培養フラスコ, 組織培養フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122104
NACRES:
NB.13
物質
canted neck flask
cap (phenolic-style)
phenolic cap
polystyrene
rectangular bottom flask
rectangular flask
無菌性
sterile; γ-irradiated
特徴
cap
graduations
包装
case of 24
pack of 4
メーカー/製品名
Corning 3000
最大容量
370 mL
表面積
225 cm2
有効容積
45-67.5 mL
適合性
suitable for (cell culture applications; optimized for adherent cells)
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning® Costar®細胞培養フラスコ
  • ディスポーザブル
  • 光学的に透明なバージンポリスチレン製で、ラベリング用表面にはすりが入っています。
  • 細胞計数用の体積目盛りと英数字座標
  • 細胞接着性最適化処理済み
  • ガンマ線照射で滅菌しており、非発熱性の試験済み
  • 全数の完全性試験済み
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.