Merck
CHODHFR
SAFC
CHOZN® DHFR-/- ZFN-改変 CHO セルライン
別名:
CHOZN® ZFN-改変 CHO セルライン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.75
詳細
CHOZN® DHFR-/- ZFN-modified CHO cell line
dihydrofolate reductase knockout cell line
品質水準
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
詳細
CHOZN cell lines were created utilizing Sigma′s proprietary CompoZr Zinc Finger Nuclease (ZFN) technology to create genetic modifications in parental CHO-K1 cells. Cells are banked in chemically defined, animal component free EX-CELL CD CHO Fusion media
細胞株の由来
CHOZN細胞株はいずれも、1957年のPuckを起源とするCHO-K1細胞株を親細胞とするサブクローンです。
物理的形状
CHOZN細胞株は、7.5e6細胞/mL超含有バイアルでお客様にご提供します。
法的情報
すべてのCHOZN細胞株は、シグマ アルドリッチ社の認可の下で販売されています。CHOZN細胞株購入時には、研究認可書の写しをお渡しします。
CHOZN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
CHODHFR-BULK:
CHODHFR-VAR:
CHODHFR-1VL-PW:
CHODHFR-1VL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
In the present study, we have identifi ed species-specifi c housekeeping genes (HKGs) for Chinese Hamster Ovary (CHO) cells using data from microarray gene expression profiling.
MGAT1 adds N-acetylglucosamine to the Man5GlcNAc2 (Man5) structure. Goh et al. reported increased sialylation after restoring MGAT1 function in MGAT1 deficient CHO cells.
A signal peptide is a 5-30 amino acid (aa) peptide present at the N-terminus of secretory proteins.
In the present study, we have identifi ed species-specifi c housekeeping genes (HKGs) for Chinese Hamster Ovary (CHO) cells using data from microarray gene expression profiling.
すべて表示
関連コンテンツ
Learn more about cell line development and the relevant products you need for this process.