製品名
LB7, 98062312
由来生物
human blood
成長モード
Suspension
核型
Not specified
形態
Lymphoblastoid
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human lymphocytes, normal, EBV-transformed
細胞株の説明
Established by EBV transformation of mononuclear cells from the peripheral blood of a 51 year old male. T cells from the sample have been used as normal control for DNA repair studies and mutation analysis.
アプリケーション
Toxicity and hprt mutation studies
培地
RPMI 1640 + 4mM Glutamine + 200 μg/ml Sodium Pyruvate (NaPy) + 15% Heat Inactivated (HI-FBS).
継代と培養方法
Maintain cultures between 3-9 x 100,000 cells/ml, dilute every 1-2 days to 3 x 100,000 cells/ml; 5%CO2; 37°C. Cells form floating aggregates.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)