由来生物
mouse unknown/unspecified
包装
tube of 5 μg 96042319-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96042319-1VL
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Epithelial-like
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse mammary, drug-resistant
細胞株の説明
The drug-resistant line EMT6/VRP/R was established from the parent cell line EMT6/P (Sigma Catalogue number. 96042344) by growth in verapamil (see reference).
アプリケーション
Drug-resistance studies
培地
MEM (EBSS) +2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 75 μg/ml verpamil + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2;37ºC. It is recommended to resuscitate cells in drug-free medium. Add drug after growth is established.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)