由来生物
mouse blood
包装
tube of 5 μg 94110901-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94110901-1VL
成長モード
Suspension
核型
Not specified
形態
Lymphoblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse B cell lymphoma
細胞株の説明
Derived from a tumour induced in an NZC mouse by irradiation, the cell line represents an early stage of B cell development characterised by high-density membrane immunoglobulin expression (IgGM, kappa) but no detectable immunoglobulin secretion.
培地
DMEM + 2mM Glutamine + 0.05mM 2-Mercaptoethanol (2ME) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Maintain cultures between 5x10,000 to 2x100,000 cells/ml; 5% CO2: 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)