由来生物
Mouse x Mouse Hybridoma
包装
tube of 5 μg 93100509-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93100509-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
骨髄腫
Sp2/0
反応性
Anti-LFA-1, sheep
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse Sp2/0 x Mouse BALB/c spleen
細胞株の説明
The antibody recognises the sheep LFA-1 molecule expressed by virtually all leukocytes. There is species cross-reactivity with goat.
免疫原
Sheep lymphocytes
アプリケーション
FACS
培地
IDMEM + 2mM glutamine + 1% Hypoxanthine, Aminopterin, Thymidine (HAT) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) (may benefit from IL-6 in medium)
継代と培養方法
3~9×100,000細胞/mL、5% CO2、37℃の状態を維持して培養してください。
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)