Merck
C0972
93061018, human blood, Lymphoblastoid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
製品名
C0972, 93061018
由来生物
human blood
HRCパネル番号
Not specified
成長モード
Suspension
核型
Not Specified
形態
Lymphoblastoid
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
細胞株の由来
英国コーカサス人女性
細胞株の説明
父母および祖父母が英国またはアイルランド生まれである無作為に選択されたコーカサス人血液提供者から採取されたABリンパ芽球様細胞株この細胞株は、末梢血リンパ球をエプスタイン・バーウイルス(EBV)で形質転換して作製されました。
この細胞株は、European Collection of Cell Cultures(ECACC)のHuman Random Control(HRC)コレクションに含まれます。HRCコレクションは、父母および祖父母が英国またはアイルランド生まれである無作為に選択されたコーカサス人血液提供者から採取された700を超えるBリンパ芽球様細胞株で構成されます。HRCコレクションは、再生可能な対照集団として遺伝子研究のために使用できます。
アプリケーション
この細胞株は、Human Random Controlコレクションの一部であり、幅広い遺伝子研究目的でゲノムDNA標準物質の再生可能資源として使用できます。
培地
RPMI 1640 (R0883) + 2 mM L-グルタミン (G7513) + 20% FBS / FCS (F2442)増殖培地が確立されれば、FBS濃度は10%まで削減可能です。
継代と培養方法
培地を3 x 105 ~ 2 x 106 細胞/mL、5% CO2、37℃で維持してください。
その他情報
HPA Culture Collections由来でSIGMAによって供給される培養物は研究の目的のみに使用できます。商業目的での細胞株の使用に関する質問は、その細胞株のデポジターに照会されます。一部の細胞株には、細胞株の供給の前に受給予定者によって物質移動契約書への記入を完了させるという要求など、さらなる特別な公開条件があります。詳しくはTerms & Conditions of Supplyをご覧ください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)