Merck
BE10-7
93040125, rat brain, Not specified
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
製品名
BE10-7, 93040125
由来生物
rat brain
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Not specified
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Rat, BDIX, brain, pre-malignant
細胞株の説明
Clone of the line BE10-Intermediate (Sigma Catalogue number. 93040119). The cells have elevated levels of tissue plasminogen activity but do not grow in agar or in BDIX rats. The cells should not be used beyond passage 24 as they start to form tumours.
アプリケーション
Study of carcinogenesis
培地
DMEM + 2mM Glutamine + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:10 to 1:20 i.e. seeding at 1-2x100,000 cells/25cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 10-15% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)