由来生物
rat brain
包装
tube of 5 μg 93040120-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93040120-1VL
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Not specified
製品
Plasminogen activator activity
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Rat, BDIX, foetal brain, malignant
細胞株の説明
Malignant cells produced on passaging BE10-Intermediate (Sigma Catalogue number. 93040119) beyond passage 40. The cells possess tissue plasminogen activator activity, are tumourigenic in BDIX rats and form colonies in agar.
アプリケーション
Study of carcinogenesis, tumourigenicity studies
培地
DMEM + 2mM Glutamine + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:10 to 1:20 i.e. seeding at 1-2x100,000 cells/25cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 10-15% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)