由来生物
Mouse x Mouse Hybridoma
包装
tube of 5 μg 92090408-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92090408-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
骨髄腫
NS1
反応性
Anti-Epidermal Growth Factor (EGF) Receptor
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse NS1 x Mouse BALB/c spleen
細胞株の説明
The antibody is directed against the epidermal growth factor receptor, but does not block the binding of EGF to the receptor.
免疫原
Epidermal growth factor (EGF) receptors partially purified from A431 cells
培地
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 10% Horse Serum (HS)
継代と培養方法
3~9×100,000細胞/mL、5% CO2、37℃の状態を維持して培養してください。
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)