由来生物
Mouse x Mouse Hybridoma
包装
tube of 5 μg 91051424-DNA-5UG
pkg of vial of cells 91051424-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
骨髄腫
NS1
反応性
Anti-CD43, rat
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
アイソタイプ
IgG2b
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse NS1 x Mouse BALB/c spleen
細胞株の説明
The antibody is directed against rat leukosialin (rat CD43 antigen), a major cell-surface glycoprotein of thymocytes and T lymphocytes.
免疫原
Rat thymocyte leukosialin and thymocytes
アプリケーション
Western blot, flow cytometry, RIA
培地
RPMI 1640 + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Seed at 5x10,000 viable cells/ml. Subculture when cells reach 5x100,000-1x1,000,000 cells/ml (usually after 3-4 days); 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
免責事項
This cell line has special release conditions: Commercial organisations are required to complete the ′Cell Line Release Authorisation for Research Use in Commercial Organisations′ release conditions form.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)