由来生物
Mouse x Rat Hybridoma
包装
tube of 5 μg 91032502-DNA-5UG
pkg of vial of cells 91032502-1VL
ImmunoDon
DA rat spleen
骨髄腫
P3U.1
反応性
Anti-Interferon-γ murine
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse P3U.1 x Rat DA spleen
細胞株の説明
The antibody is directed against murine interferon gamma and neutralises its antiviral activity. It also inhibits lymphokine induced murine macrophage tumoricidal activity.
免疫原
Murine interferon gamma
アプリケーション
The isotype of the monoclonal antibody produced by this cell line is rat IgG1.
培地
DMEM + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
3~9×100,000細胞/mL、5% CO2、37℃の状態を維持して培養してください。
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)