Merck
SW 1463
90112713, human colon, Epithelial
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
product name
SW 1463, 90112713
由来生物
human colon
成長モード
Adherent
核型
2n = 46, hypertriploid
形態
Epithelial
製品
Carcinoembryonic antigen (CEA)
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
関連するカテゴリー
細胞株の由来
Human Caucasian rectum adenocarcinoma
細胞株の説明
Established from a grade II mucous producing and grade III solid rectal adenocarcinoma from a 66 year old Caucasian female. The cells form brush borders and produce CEA.
アプリケーション
発がん性の研究
DNAプロファイル
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11,12
D13S317: 12,13
D16S539: 11
D5S818: 13,14
D7S820: 9
THO1: 6,7
TPOX: 8,11
vWA: 16
培地
L15 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split subconfluent cultures 1:2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; Medium change after 4-5 days. 37°C. No CO2.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.