由来生物
Rat x Rat Hybridoma
包装
tube of 5 μg 89040601-DNA-5UG
pkg of vial of cells 89040601-1VL
ImmunoDon
DA rat spleen
骨髄腫
Y3Ag1.2.3
反応性
Anti-MAC-1, mouse
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
アイソタイプ
IgG2a
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Rat Y3Ag1.2.3 x Rat DA spleen
細胞株の説明
The antibody is directed against the mouse MAC-1 antigen, the murine equivalent of CD11b.
免疫原
CBA mouse bone marrow
培地
IDMEM + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
継代と培養方法
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Cells may adhere to the plastic flask - may require trypsin or shaking to remove them
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)