由来生物
Mouse x Mouse Hybridoma
包装
tube of 5 μg 88090802-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88090802-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
骨髄腫
Sp2/0-Ag14
反応性
Anti-LDL Receptors, human & bovine
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
アイソタイプ
IgG2b
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse Sp2/0-Ag 14 x Mouse BALB/c spleen
細胞株の説明
The antibody binds to low density lipoprotein (LDL) receptors from bovine and human tissue. It does not react with receptors from the mouse, rat, Chinese hamster, rabbit or dog.
免疫原
Partially purified LDL receptor from bovine adrenal cortex
アプリケーション
Study of hyper choloesterolaemia
培地
DMEM + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
3~9×100,000細胞/mL、5% CO2、37℃の状態を維持して培養してください。
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)