Merck
CRI-D2
88031605, rat pancreas, Epithelial
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
product name
CRI-D2, 88031605
由来生物
rat pancreas
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Epithelial
製品
Insulin and glucagon
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Rat NEDH islet tumour
細胞株の説明
Established from a NEDH rat transplantable islet cell tumour. The cells secrete insulin and glucagon.
DNAプロファイル
特記事項なし
培地
DMEM + 2 mM Glutamine + 5-10% Fetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37 °C. Passage every 3-4 days.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
ECACC pancreatic cancer cell lines for various applications including drug response studies.