由来生物
Mouse + Human Transfectoma
包装
tube of 5 μg 88012701-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88012701-1VL
ImmunoDon
Not applicable
骨髄腫
J558L
反応性
Anti-NP (4-hydroxy-3 nitrophenacetyl)
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
アイソタイプ
IgG3 G3m(b)
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse J558L + Mouse VH gene + Human C(gamma 3) gene
細胞株の説明
This human chimeric antibody is specifically directed against the hapten-4-hydroxy-3-nitrophenacetyl. V lambda of the endogenous light chain of plasmacytoma line complements VNP of transfected heavy chain to yield specific antibody.
培地
DMEM + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
3~9×100,000細胞/mL、5% CO2、37℃の状態を維持して培養してください。
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)