Merck
EL4.NOB-1
87020408, mouse blood, Lymphoblast
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
product name
EL4.NOB-1, 87020408
由来生物
mouse blood
成長モード
Suspension
核型
Not specified
形態
Lymphoblast
製品
Not specified
受容体
Interleukin 1 (IL-1)
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
関連するカテゴリー
細胞株の由来
Mouse C57BL/6N ascites lymphoma lymphoblast
細胞株の説明
Derived from EL4.BU.OU6. The cells were selected for a high level of IL-1 receptors.
アプリケーション
Resistance and hormone studies
培地
RPMI 1640 + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
3~9×100,000細胞/mL、5% CO2、37℃の状態を維持して培養してください。
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.