Merck
utr-1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
由来生物
Human x Mouse Hybridoma
包装
tube of 5 μg 10080904-DNA-5UG
pkg of vial of cells 10080904-1VL
ImmunoDon
Mouse (Mus musculus) spleen
骨髄腫
PAI
反応性
Human CD120b (TNF receptor p75)
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
アプリケーション
製品の詳細情報についてはこちらをご覧ください ECACC
培地
イスコフ改変ダルベッコ培地(IMDM)に2 mMグルタミン、25 U/mLインターロイキン-6(IL-6)、5~10%ウシ胎児血清(FBS)を添加。静止状態下で細胞を増殖させた場合、プラスチック容器から細胞を分離するため、0.02% EDTAを要する可能性があります。
継代と培養方法
37°C、5% CO2、飽和密度8~10 × 105、1~3 × 105細胞/mLの範囲で培養液を播種してください。
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)