スキップする
C9847
シクロチアジド
AMPA glutamate receptor blocker, powder
別名:
6-クロロ-3,4-ジヒドロ-3-(2-ノルボルネン-5-イル)-2H-1,2-4-ベンゾチアジアジン-7-スルホンアミド 1,1-ジオキシド
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
10 mg
カートの在庫状況を確認する
¥20,500
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥48,700
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C14H16ClN3O4S2
CAS番号:
分子量:
389.88
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352125
EC Number:
218-859-7
MDL number:
Form:
powder
¥20,500
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
シクロチアジド,
form
powder
Quality Segment
originator
Eli Lilly
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12CC(C3Nc4cc(Cl)c(cc4S(=O)(=O)N3)S(N)(=O)=O)[C@@]([H])(C1)C=C2
InChI
1S/C14H16ClN3O4S2/c15-10-5-11-13(6-12(10)23(16,19)20)24(21,22)18-14(17-11)9-4-7-1-2-8(9)3-7/h1-2,5-9,14,17-18H,3-4H2,(H2,16,19,20)/t7-,8+,9?,14?/m0/s1
InChI key
BOCUKUHCLICSIY-QJWLJZLASA-N
General description
チクロチアジドは、ジアゾキシドに構造が類似したベンゾチアジアジンです。[1]
Application
チクロチアジドは、受容体脱感作に対するγ2の作用を検討するためのα-アミノ-3-ヒドロキシ-5-メチル-4-イソオキサゾールプロピオン酸受容体(AMPAR)脱感作阻害剤として使用されています。[2]
Biochem/physiol Actions
AMPA型グルタミン酸レセプタ-の急速な脱感作を阻害し、誘発興奮性シナプス後電位の減衰時間を顕著に延長します。
Features and Benefits
この化合物は、Eli Lillyによって開発されました。製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品および医薬品候補のリストをご覧になるには、こちらをクリックしてください。
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のGlutamate Receptors (Ion Channel Family)[グルタミン酸受容体(イオンチャネル・ファミリー)]のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
この化合物は、神経科学研究に主眼を置いた製品です。神経科学で取り上げられる製品をもっとお探しになりたい方はここをクリックしてください。他の研究分野用の生理活性小分子についてさらに詳しくお知りになりたいときはsigma.com/discover-bsmをクリックしてください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
D9035C4911SML2047
BPAM344 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2047
BPAM344
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
originator
Eli Lilly
originator
Schering Plough
originator
-
originator
-
Gene Information
human ... CA1(759), CA4(762), GRIA1(2890), GRIA2(2891), GRIA3(2892), GRIA4(2893)
rat ... Gria1(50592)
Gene Information
human ... KCNA1(3736), KCNJ11(3767), KCNJ8(3764), KCNMA1(3778)
mouse ... Kcnj1(56379), Kcnj11(16514)
rat ... Gria1(50592), Kcna1(24520), Kcnj1(24521), Kcnj11(83535), Kcnj8(25472)
Gene Information
human ... CA1(759), CA4(762), SLC12A3(6559)
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under シクロチアジド
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
C9847-VAR: + C9847-BULK: + C9847-10MG-PW: + C9847-25MG-PW: + C9847-25MG: + C9847-10MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)