Merck
C9749
CBiPES 塩酸塩
≥98% (HPLC)
別名:
N-(4′-シアノ[1,1′-ビフェニル]-3-イル)-N-(3-ピリジニルメチル)-エタンスルホンアミド 塩酸塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C21H19N3O2S · HCl
CAS番号:
分子量:
413.92
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
off-white to light brown
solubility
DMSO: >20 mg/mL
originator
Eli Lilly
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N(Cc3cnccc3)c1cc(ccc1)c2ccc(cc2)C#N)CC.Cl
InChI
1S/C21H19N3O2S.ClH/c1-2-27(25,26)24(16-18-5-4-12-23-15-18)21-7-3-6-20(13-21)19-10-8-17(14-22)9-11-19;/h3-13,15H,2,16H2,1H3;1H
InChI key
QKUHSVQWWZBAKM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CBiPESは、mGlu2受容体の正のアロステリックモジュレーターです。
CBiPESは、mGlu2受容体の正のアロステリックモジュレーターです。CBiPESは、マウスモデルにおいて、ストレスに誘導される高熱を和らげ、PCPの過剰自発運動作用を阻害します。ラット脳において、CBiPESはケタミンによって誘導される細胞外ヒスタミンの濃度上昇を減弱させます。この化合物はスルホンアミドであり、SIGMAカタログでは他のmGlu2Rアゴニストとは異なる化学クラスに分類されています。
Features and Benefits
This compound is featured on the Glutamate Receptors (G Protein Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Eli Lilly. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
劇物
pdsc
C9749-25MG:4.548173959887E12 + C9749-5MG:4.548173959894E12
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)