About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H18N2O4
CAS番号:
分子量:
338.36
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)C(Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)OCc3ccccc3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)