アッセイ
≥90% (TLC)
形状
solid
保管温度
−20°C
SMILES記法
COC(=O)C[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)OCc1ccccc1)[C@@H](C)O)C(=O)CF
InChI
1S/C24H33FN4O10/c1-13(26-24(37)39-12-15-7-5-4-6-8-15)21(34)28-17(11-30)22(35)29-20(14(2)31)23(36)27-16(18(32)10-25)9-19(33)38-3/h4-8,13-14,16-17,20,30-31H,9-12H2,1-3H3,(H,26,37)(H,27,36)(H,28,34)(H,29,35)/t13-,14+,16-,17-,20-/m0/s1
InChI Key
LICIOVKJUZZCAM-ACSCVQKFSA-N
Amino Acid Sequence
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C9359-VAR:
C9359-BULK:
C9359-1MG:
C9359-1MG-PW:
試験成績書(COA)