Merck
C9130
L-Cystine di-β-naphthylamide dihydrochloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C26H26N4O2S2 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
563.56
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.N[C@H](CSSC[C@H](N)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1)C(=O)Nc3ccc4ccccc4c3
保管分類
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
C9130-100MG: + C9130-1G: + C9130-BULK: + C9130-5G: + C9130-500MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)