Merck
C9051
Sigma-Aldrich
ナフテン酸コバルト
solution
別名:
Co-Naphthenate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
フォーム
solution
保管温度
2-8°C
InChI
1S/2C10H18O2.Co/c2*1-2-8-3-4-9(7-8)5-6-10(11)12;/h2*8-9H,2-7H2,1H3,(H,11,12);/q;;+2/p-2
InChI Key
XSWKLHINRKWMTD-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Accelerator for polyester embedding media.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)