スキップする
C8605
ジヒドロセラミドC8
98%, waxy solid
別名:
D-erythro-N-オクタノイルジヒドロスフィンゴシン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥66,300
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C26H53NO3
分子量:
427.70
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Assay:
98%
Form:
waxy solid
¥66,300
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
98%
form
waxy solid
color
white
solubility
ethanol: 10 mg/mL, DMF: 25 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H53NO3/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-21-25(29)24(23-28)27-26(30)22-20-17-8-6-4-2/h24-25,28-29H,3-23H2,1-2H3,(H,27,30)/t24-,25+/m0/s1
InChI key
LGOFBZUQIUVJFS-LOSJGSFVSA-N
Biochem/physiol Actions
C8セラミドの不活性型分子であり、ネガティブコントロ-ルとして使用されます。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
C7980376650110145
form
waxy solid
form
solid
form
waxy solid
form
solid
assay
98%
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
ethanol: 10 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL, DMF: 25 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL (Dissolve in hot DMSO, then cool to RT.), ethanol: 5 mg/mL
solubility
ethanol: 25 mg/mL, DMSO: soluble
solubility
DMSO: 25 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL, methanol: 5 mg/mL
color
white
color
white
color
white
color
white to off-white
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
C8605-25MG: + C8605-25MG-PW: + C8605-5MG-PW: + C8605-5MG: + C8605-VAR: + C8605-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)