スキップする
C8385
クエン酸カリウム 三塩基性 一水和物
≥98% (GC/titration)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C6H5K3O7 · H2O
CAS番号:
分子量:
324.41
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
231-905-0
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥98% (GC/titration)
form
powder
loss
3.0-6.0% loss on drying
pH
8.0-9.5
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
O.[K+].[K+].[K+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3K.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
InChI key
PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
Application
Potassium citrate tribasic monohydrate has been used in interconnected porous carbon nanosheets (IPCNs) synthesis. It has also been used to study the use of clinical-grade Garcinia cambogia in Drosophila kidney stone models.[1]
Biochem/physiol Actions
Potassium citrate can be used to prepare citrate water that supports the survival of streptozotocin (STZ)-diabetic mice. It might reduce the successive stone formation in calcium nephrolithiasis.[2] Potassium citrate serves as an activator for producing activated carbons.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
2510724-438060153
assay
≥98% (GC/titration)
assay
99-100.5% (calc with ref. to anhyd. subst.)
assay
≥99.0%
assay
≥99.0% (NT)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
form
powder
form
powder or crystals
form
crystalline
form
liquid
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
glycerol: soluble 1 gm in 2.5 ml, water: soluble 1 gm in 0.65 ml, alcohol: insoluble
solubility
-
solubility
H2O: 0.5 g/10 mL, clear, colorless
pH
8.0-9.5
pH
7-9 (20 °C, 5%)
pH
8.0-9.5
pH
7.5-9.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
loss
3.0-6.0% loss on drying
loss
3-6 loss on drying, 180°C
loss
-
loss
-
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)