Merck
C8134
Cholesteryl tridecanoate
≥97% (HPLC; detection at 205 nm)
別名:
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-tridecanoate, 5-Cholesten-3β-ol 3-tridecanoate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
UNSPSC Code:
12352200
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
≥97% (HPLC; detection at 205 nm)
storage temp.
−20°C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)