Merck
C8091
Sigma-Aldrich
α-クロラロース
BioXtra, ≥98%
別名:
1,2-O-(2,2,2-トリクロロエチリデン)-α-D-グルコフラノース, アンヒドロ-D-グルコクロラール, クロラロース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H11Cl3O6
CAS番号:
分子量:
309.53
Beilstein:
85418
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥98%
不純物
<0.001% Phosphorus (P)
<0.1% Insoluble matter
強熱残分
<0.1%
溶解性
ethanol: 0.1 M, clear, colorless
微量陰イオン
sulfate (SO42-): <0.05%
微量陽イオン
Al: <0.0005%
Ca: <0.002%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.005%
Mg: <0.0005%
NH4+: <0.05%
Na: <0.005%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
SMILES記法
OC[C@@H](O)[C@H]1O[C@@H]2O[C@@H](O[C@@H]2[C@H]1O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C8H11Cl3O6/c9-8(10,11)7-16-5-3(14)4(2(13)1-12)15-6(5)17-7/h2-7,12-14H,1H2/t2-,3+,4-,5-,6-,7-/m1/s1
InChI Key
OJYGBLRPYBAHRT-IPQSZEQASA-N