Merck
C7214
Sigma-Aldrich
モノクローナル抗サイクリンD3抗体 マウス宿主抗体
clone DCS-22, ascites fluid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
クローン
DCS-22, monoclonal
分子量
antigen 31-34 kDa
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
canine, human, rat, monkey, mouse
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:4,000 using a rat osteosarcoma cell line (ROS) extract
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... CCND3(896)
mouse ... Ccnd3(12445)
rat ... Ccnd3(25193)
特異性
その他のD型サイクリンとの交差反応性はありません。
免疫原
リコンビナントヒトサイクリンD3タンパク質。