Merck
C6876
Sigma-Aldrich
Z-Glu-OH
別名:
N-(Carbobenzyloxy)-L-glutamic acid, Z-L-Glutamic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOOCCH2CH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOH
CAS番号:
分子量:
281.26
Beilstein:
2061272
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
形状
powder
mp
115-117 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H15NO6/c15-11(16)7-6-10(12(17)18)14-13(19)20-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H,14,19)(H,15,16)(H,17,18)/t10-/m0/s1
InChI Key
PVFCXMDXBIEMQG-JTQLQIEISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C6876-25G:
C6876-5G:
C6876-100G:
C6876-BULK:
C6876-VAR:
試験成績書(COA)