Merck
C6752
Sigma-Aldrich
Z-Val-Leu
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H28N2O5
CAS番号:
分子量:
364.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)CC(NC(=O)C(NC(=O)OCc1ccccc1)C(C)C)C(O)=O
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)