Merck
C6524
Sigma-Aldrich
Cholesteryl hexanoate
別名:
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-hexanoate, 5-Cholesten-3β-ol 3-hexanoate, Cholesteryl caproate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H56O2
CAS番号:
分子量:
484.80
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C33H56O2/c1-7-8-9-13-31(34)35-26-18-20-32(5)25(22-26)14-15-27-29-17-16-28(24(4)12-10-11-23(2)3)33(29,6)21-19-30(27)32/h14,23-24,26-30H,7-13,15-22H2,1-6H3/t24-,26+,27+,28-,29+,30+,32+,33-/m1/s1
InChI Key
FPBODWXATDKICU-FLFWOSPYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
文書ライブラリにアクセスする
Avarzed Amgalanbaatar et al.
Lipids, 50(8), 799-804 (2015-07-01)
This study demonstrated that the cells of Helicobacter felis and Helicobacter cinaedi spontaneously absorb cholesterol added to the medium. A recent study by our group has revealed that phosphatidylethanolamine (PtdEtn) of Helicobacter pylori contains myristic acid as the most predominant