スキップする
C5585
モノクロナール抗ビオチン
clone BN-34, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Monoclonal Anti-Biotin
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
0.2 mL
カートの在庫状況を確認する
¥63,400
この商品について
NACRES:
NA.46
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
CY3 conjugate
Clone:
BN-34, monoclonal
Application:
IF, IHC (p)
Citations:
7
¥63,400
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
CY3 conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
BN-34, monoclonal
form
buffered aqueous solution
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:400, indirect immunofluorescence: 1:200
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
競合ELISAを用いた場合、本抗体は遊離ビオチンおよびビオサイチンを認識します。間接ELISAまたは免疫組織化学染色を用いた場合、本抗体は、さまざまな免疫グロブリンに結合したビオチンも認識します。特異性は、マルチウェルプレートにコーティングされたヒトおよびウサギの抗原に対するビオチン化ヤギ抗体を使用して評価されました。
Monoclonal Anti-Biotin (mouse IgG1 isotype) is derived from the BN-34 hybridoma produced by the fusion of mouse myeloma cells and splenocytes from an immunized mouse. Biotin is a naturally occurring vitamin and co-enzyme required by cells in living organisms or in culture.
Immunogen
ビオチン-KLH結合体
Application
アビジンの代わりに使用して、非特異的な結合を低減させることができます。
本抗体は、増幅技術、ELISA、免疫ブロッティング、in situ核酸ハイブリダイゼーション、フローサイトメトリー、画像分析、または共焦点顕微鏡法に使用される場合があります。
一部のアプリケーションでは、アビジンによるビオチン化プローブの局在化により、バックグラウンドレベルが高くなります。非特異的結合を減らすために、抗ビオチン試薬がアビジンの代わりに使用される場合があります。
Monoclonal Anti-Biotin−Cy3 antibody produced in mouse has been used in:
  • fluorescent microscopy
  • RNA fluorescence in situ hybridization (FISH){36
  • immunostaining
Biochem/physiol Actions
Cy dyes are pH insensitive fluorophores that are used to label, DNA, RNA and proteins in a variety of biological assays.
Monoclonal Anti-Biotin- Cy3 can be used in many other applications where biotin can be introduced as target label. It can be used in detection of DNA and mRNA by sensitive non-isotopic in situ hybridization. It may also be used for detection of microinjected biotin-haptenized cytoskeletal proteins allowing examination of the pattern of incorporation and turnover of cytoskeletal proteins in living cells.
Physical form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 1% bovine serum albumin and 15 mM sodium azide.
Legal Information
Cy is distributed under license from Amersham Biosciences Limited.
Cy3 is a trademark of Cytiva
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
C3117F4024A0185
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified immunoglobulin
clone
BN-34, monoclonal
clone
CY-96, monoclonal
clone
BN-34, monoclonal
clone
BN-34, monoclonal
conjugate
CY3 conjugate
conjugate
biotin conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
製品選択ツール}で選択肢を絞り込んでください。
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
C5585-VAR: + C5585-.2ML: + C5585-BULK: + C5585-.5ML:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. What is the Concentration ?
    1 回答
    1. The concentration of this product varies from lot to lot and may range from 1.0 - 1.2 mg/mL. The lot specific concentration is reported in the batch Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/c5585#product-documentation