Merck
C5556
Sigma-Aldrich
カルボキシエチル-γ-アミノ酪酸
Hybri-Max, powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for hybridoma
別名:
CEGABA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H13NO4
CAS番号:
分子量:
175.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
グレード
Hybri-Max
無菌性
γ-irradiated
製品種目
BioXtra
フォーム
powder
テクニック
cell culture | hybridoma: suitable
不純物
endotoxin, tested
溶解性
cell culture medium: 1.5 mg/mL (Store solution at −20°C.)
H2O: soluble (Store solution at −20°C.)
SMILES記法
OC(=O)CCCNCCC(O)=O
InChI
1S/C7H13NO4/c9-6(10)2-1-4-8-5-3-7(11)12/h8H,1-5H2,(H,9,10)(H,11,12)
InChI Key
SRGQUICKDUQCKO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ハイブリド-マの増殖を促進します。
生物化学的/生理学的作用
ハイブリドーマ細胞の増殖を刺激するポリアミン誘導体です。
細胞増殖促進物質
法的情報
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)