Merck
C5286
(−)-β-Citronellol
別名:
β-Rhodinol, (S)-(−)-β-Citronellol, (S)-3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C10H20O
CAS番号:
分子量:
156.27
EC Number:
231-415-7
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1721505
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
bp
221-224 °C
density
0.854 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](CCO)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3/t10-/m0/s1
InChI key
QMVPMAAFGQKVCJ-JTQLQIEISA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)