スキップする
C5145
酢酸クロルマジノン
≥98%
別名:
17α-アセトキシ-6-クロロ-4,6-プレグナジエン-3,20-ジオン, 6-クロロ-17α-ヒドロキシ-4,6-プレグナジエン-3,20-ジオン 17-アセタート, 6-クロロ-6-デヒドロ-17α-アセトキシプロゲステロン, ゲスタホルチン, マトロール, メンストリジル
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C23H29ClO4
CAS番号:
分子量:
404.93
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-118-0
Beilstein/REAXYS Number:
2633614
MDL number:
assay
≥98%
form
powder
SMILES string
[H][C@]12CC[C@@]3(C)[C@@]([H])(CC[C@]3(OC(C)=O)C(C)=O)[C@]1([H])C=C(Cl)C4=CC(=O)CC[C@]24C
InChI
1S/C23H29ClO4/c1-13(25)23(28-14(2)26)10-7-18-16-12-20(24)19-11-15(27)5-8-21(19,3)17(16)6-9-22(18,23)4/h11-12,16-18H,5-10H2,1-4H3/t16-,17+,18+,21-,22+,23+/m1/s1
InChI key
QMBJSIBWORFWQT-DFXBJWIESA-N
Gene Information
human ... PGR(5241)
Biochem/physiol Actions
酢酸クロルマジノンのプロゲステロン的およびそれに関連した薬理的効果のレビュー。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 酢酸クロルマジノン
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
C5145-250MG: + C5145-VAR: + C5145-BULK: + C5145-1G:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)