Merck
C4759
Sigma-Aldrich
5(6)-カルボキシテトラメチルローダミン N-ヒドロキシスクシンイミドエステル
≥90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H25N3O7
分子量:
527.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥90%
フォーム
solid
保管温度
−20°C
SMILES記法
CN(C)c1ccc2c(Oc3cc(ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)C(=O)ON6C(=O)CCC6=O)N(C)C)c1
InChI
1S/C29H25N3O7/c1-30(2)17-6-9-21-23(14-17)37-24-15-18(31(3)4)7-10-22(24)29(21)20-8-5-16(13-19(20)28(36)38-29)27(35)39-32-25(33)11-12-26(32)34/h5-10,13-15H,11-12H2,1-4H3
InChI Key
CXYYHBMOVJJZTD-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)